Learn More
Corning™ FiltroEX Placas de filtro
Discos de filtro individuales que eliminan la contaminación cruzada de líquidos
Marca: Corning™ 3511
Detalles adicionales : Peso : 0.01123kg
Descripción
Las microplacas de filtro Corning FiltrEX cumplen con las normas sobre el tamaño de las microplacas ANSI/SBS. Las paredes laterales rígidas hacen que la microplaca sea ideal para la automatización, y el faldón ancha tiene espacio para colocar un códigos de barras. Los discos de filtro individuales se encapsulan en la microplaca mediante un proceso único que garantiza que se integren al 100 % con cada pocillo. El diseño de la boquilla evita la absorción y la contaminación cruzada de las muestras. Las microplacas de filtro de fibra de vidrio se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones, como aislamiento plasmídico, purificación de ADN, limpieza de PCR o ensayos de unión de receptores/ligandos. Son una alternativa económica a los kits de preparación de ADN. Utilice la membrana de PVDF hidrófila de baja unión para la clarificación de lisados, ensayos de proteínas cinasas o ensayos de separación basados en microesferas o resina. Para obtener información adicional sobre las aplicaciones, visite nuestra sección de Recursos técnicos en www.corning.com/lifesciences.
Información de órdenes
Las placas estériles están envueltas en paquetes de 5; 10 paquetes por caja. Las tapas no están incluidas, pero se pueden pedir por separado.
Especificaciones
ANSI, SBS1 | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Blanco | |
Poliestireno, Fibra de vidrio | |
96 | |
Filtro | |
50/caja | |
50/caja |
Estándar | |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo | |
0,66 mm | |
Microplaca de filtración | |
350 μl | |
No estéril | |
Ideal para manipulación de líquidos automatizada, la centrifugación y la filtración al vacío, faldón amplio que aloja fácilmente etiquetas de códigos de barras | |
10/Paq. |