Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Multiskan™ FC Microplate Readers
Los fotómetros de microplacas Multiskan™ FC pueden equiparse con una amplia gama de filtros adicionales para ampliar la funcionalidad del instrumento y la flexibilidad en las aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 1426505
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Multiskan FC aúna los más de 40 años de experiencia de la conocida marca de productos Multiskan con funciones que facilitan el uso. Multiskan FC cuenta con un intervalo de longitudes de onda de 340 a 850 nm, lo que permite una amplia variedad de aplicaciones: desde estudios cinéticos de enzimas a ensayos de Lowry. La amplia selección de filtros para la selección óptima de la longitud de onda para los ensayos aumenta la flexibilidad en las aplicaciones.
- Multiskan FC está equipado con una rueda de filtros de ocho posiciones con tres filtros estándar preinstalados de 405 nm, 450 nm y 620 m.
- Hay disponible una gama completa de filtros adicionales fáciles de instalar
- El software Thermo Scientific™ SkanIt™ ofrece una gran facilidad de uso y un flujo de trabajo lógico
Especificaciones
Filtro óptico | |
Multiskan FC | |
Hable con Multiskan™ | |
650 nm |