Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Multiskan™ FC Microplate Readers
Los fotómetros de microplacas Multiskan™ FC pueden equiparse con una amplia gama de filtros adicionales para ampliar la funcionalidad del instrumento y la flexibilidad en las aplicaciones.
261.00€ - 962.00€
Especificaciones
Tipo de producto Filtro óptico
Para utilizar con (equipo) Multiskan FC
Ver más especificaciones
Productos 20
Código de producto Marca Tipo de producto Longitud de onda Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Longitud de onda Precio Cantidad y disponibilidad  
11889530
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1423405
Filtro óptico 340 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
11540705
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1423755
Filtro óptico 375 nm
760.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
11709458
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1424055
Filtro óptico 405 nm
261.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11719458
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1424145
Filtro óptico 414 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11729458
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1424505
Filtro óptico 450 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
11799448
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1424925
Filtro óptico 492 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
12566528
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425205
Filtro óptico 520 nm
736.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
11560705
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425305
Filtro óptico 530 nm
944.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
11755058
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425405
Filtro óptico 540 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
11709508
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425505
Filtro óptico 550 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11761218
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425605
Filtro óptico 560 nm
748.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
11794968
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425705
Filtro óptico 570 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11829540
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425955
Filtro óptico 595 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
11500705
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1426205
Filtro óptico 620 nm
268.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
11530705
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1426305
Filtro óptico 630 nm
520.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
11765058
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1426505
Filtro óptico 650 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11782278
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1426905
Filtro óptico 690 nm
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11580705
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1427405
Filtro óptico 740 nm
758.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11713869
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1427505
Filtro óptico 750 nm
645.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11500715
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1428205
Filtro óptico 820 nm
962.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Multiskan FC aúna los más de 40 años de experiencia de la conocida marca de productos Multiskan con funciones que facilitan el uso. Multiskan FC cuenta con un intervalo de longitudes de onda de 340 a 850 nm, lo que permite una amplia variedad de aplicaciones: desde estudios cinéticos de enzimas a ensayos de Lowry. La amplia selección de filtros para la selección óptima de la longitud de onda para los ensayos aumenta la flexibilidad en las aplicaciones.
  • Multiskan FC está equipado con una rueda de filtros de ocho posiciones con tres filtros estándar preinstalados de 405 nm, 450 nm y 620 m.
  • Hay disponible una gama completa de filtros adicionales fáciles de instalar
  • El software Thermo Scientific™ SkanIt™ ofrece una gran facilidad de uso y un flujo de trabajo lógico
Especificaciones
Especificaciones
Filtro óptico
Multiskan FC