Learn More
BRAND™ Crisol de filtros
Construcción de vidrio de borosilicato. La forma achaparrada ofrece estabilidad y bajo riesgo de derrames.
Marca: BRAND™ 458024
303.12 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Fabricadas de vidrio de borosilicato
- Nivel de porosidad: 4
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
30 mm | |
30 ml | |
4 |
Vidrio de borosilicato | |
Crisol de filtros |