Learn More
BRAND™ Crisol de filtros
Construcción de vidrio de borosilicato. La forma achaparrada ofrece estabilidad y bajo riesgo de derrames.
343.00€ - 501.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Product Type Specs | Crisol de filtros |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15212449
|
BRAND™
458024 |
30 ml | 4 |
343.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15262449
|
BRAND™
458734 |
50 ml | 4 |
501.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15252449
|
BRAND™
458733 |
50 ml | 3 |
423.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Construcción de vidrio borosilicatado
- Nivel de porosidad: 4
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Crisol de filtros |