Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Crucible, 50 mL
Crucibles are marked with an individual number and allow a distinct sample.
Marca: ROBU VitraPOR™ 20503
Detalles adicionales : Peso : 0.54150kg
Descripción
- Para filtración analítica en laboratorio
- Hay disponibles adaptadores de vidrio y manguitos de caucho adecuados
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
10/paq. | |
50 mL | |
3 |