Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Crucible, 50 mL
Crucibles are marked with an individual number and allow a distinct sample.
194.00€ - 420.00€
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Cantidad 10/paq.
Capacidad (métrico) 50 mL
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Porosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Porosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16813016
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
20501
1
194.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16853016
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
20505
5
420.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16843016
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
20504
4
221.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16803016
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
20500
0
194.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16833016
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
20503
3
194.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16863016
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
2050C
Grueso
194.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16873016
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
2050F
Fina
264.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For analytical filtration in laboratory
  • Suitable glass adapters and rubber sleeves are available
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3
10/paq.
50 mL