missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Crucible, 15 mL

Crucibles are marked with an individual number and allow a distinct sample.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 20151

Detalles adicionales : Peso : 0.23460kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16872996

  • 130.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Para filtración analítica en laboratorio
  • Hay disponibles adaptadores de vidrio y manguitos de caucho adecuados
  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

Vidrio borosilicatado 3.3
15 ml
1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales