Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Crucible, 15 mL
Crucibles are marked with an individual number and allow a distinct sample.
130.00€ - 279.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
---|---|
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16872996
|
ROBU VitraPOR™
20151 |
1 |
130.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16882996
|
ROBU VitraPOR™
20152 |
2 |
130.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16813006
|
ROBU VitraPOR™
20155 |
5 |
279.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16803006
|
ROBU VitraPOR™
20154 |
4 |
152.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16862996
|
ROBU VitraPOR™
20150 |
0 |
130.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16892996
|
ROBU VitraPOR™
20153 |
3 |
130.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For analytical filtration in laboratory
- Suitable glass adapters and rubber sleeves are available
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
15 ml |