Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F15-8 x 50cy
Descripción
Sedimente muestras fraccionarias con un valor de RCF alto con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific Fiberlite F15-8 x 50cy.
Características:
Rotor Fiberlite:
- Reduzca el tiempo de procesamiento con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
- Garantiza la integridad estructural mediante un diseño resistente a la corrosión y a la fatiga
- Respaldado por una garantía de 15 años
Información para pedidos:
Los adaptadores se venden por separado. Hay disponible además un kit de regeneración de juntas tóricas (021-085-077). Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Frascos y tubos Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, XT, Multifuge™ X1, X3, y Thermo Scientific Nalgene™
Recomendada para:
Sedimentación de células, bacterias, fracciones subcelulares y pequeñas cantidades de ácidos nucleicos y virus
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite F15-8 x 50 cy para Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 8 × 50 ml |
| RCF máx. | 24.446 x g |
| Vel. máx | 14500 rpm |
| Radio (métrico) | 104 mm |
| Factor K | 1381 |
| Longitud máx. del tubo | 121 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 30 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 y SL 40F |
| Mostrar más |