missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human FGR, His Tag Recombinant Protein
FGR Recombinant Human Protein
638.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005239 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Alias de gen | FGR |
Familia Quinasa | SRC Kinase Family |
Especie | Human |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11519286
|
Invitrogen
P3041 |
10μg |
638.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FGR is a SRC-related kinase present in hematopoietic cells. FGR signals within multiple pathways including within the integrin pathway and downstream of chemokine and cytokine receptors.Especificaciones
NP_005239 | |
FGR | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus |
Kinase Assay | |
SRC Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 20 mM Tris, pH 7.5, 100 mM NaCl, 0.05 mM EDTA, 0.05% NP-40, 1 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |