Learn More
Abnova™ FGA (Human) Recombinant Protein
Human FGA full-length ORF ( AAH20764, 1 a.a. - 218 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002243-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16114931
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MFSMSIVCLVLSVVGTAWTADSGEGDFLAEGGGVRGPRVVERHQSACKDSDWPFCSGEDWNYKCPSGCRMKGLIDEVNQDFTNRINKLKNSLFEYQKNNKDSHSLTTNIMEILRGDFSSANNRDNTYNRVSEDLRSRIEVLKRKVIEKVTANNLLVARVTTEETPHLKARAIKWQMRPEVKPIMKEHIAPREAMLNLALSEVSTLLLWGSLPCPPRLS
Especificaciones
Especificaciones
AAH20764
fibrinogen alpha chain
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FGA
GST
2243
Wheat germ expression system
25 μg
Fib2, MGC119422, MGC119423, MGC119425
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer