Learn More
Sperian™ Mascarilla facial parcial Honeywell™ FFP2 AV con válvula
Garantizan la protección y la aceptación del usuario durante periodos de uso prolongado. La máscara facial parcial con válvula de la mascarilla Sperian™ Honeywell™ FFP2 AV proporciona un excepcional nivel de comodidad y previene la irritación debido a que no existe riesgo de alergia al látex.
Marca: Sperian™ 1005600
Detalles adicionales : Peso : 0.36800kg
Descripción
- Forma rígida: la forma se mantiene incluso en entornos húmedos y de carga pesada
- Diseñada para hacer frente a un nivel molesto de vapores ácidos y para eliminar olores eficazmente
- Cierre con brida Willtech™ hipoalergénica ultrasuave con propiedades de absorción y una lámina de alto nivel de sellado
- Puente nasal preformado y de color para ahorrar tiempo cuando se ajuste la máscara e identificar al instante el nivel de protección
- Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente
- Válvula de exhalación protegida con un diseño exclusivo para mejorar la protección y la comodidad de respiración
- Correas elásticas dobles, ultraflexibles y resistentes, grapadas fuera de la zona de filtrado para evitar fugas
- Sin látex, sin silicona, sin PVC
Especificaciones
Sí | |
Sí | |
Sí | |
FFP2D AV | |
20/paq. | |
18 g |
Media máscara de filtrado de un solo uso | |
Fundición de aluminio, electrónica, industria del vidrio, electrólisis, fabricación de baterías, mantenimiento de piscinas | |
Tejido de PES, espuma PU, película PU | |
Alambre galvanizado envuelto en polipropileno | |
Sí |