Learn More
Sperian™ Semimáscara de filtración con válvula de FFP1D
Highly comfortable and ergonomically designed single-use respirators with no restriction with regard to use. Sperian™ Honeywell™ Premium Disposable Respirators leverage the Willtech™ soft seal technology for an improved fit and exceptional comfort.
48.00€ - 92.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Con válvula de exhalación | Sí |
Sin látex | Sí |
Material (protector facial) | Tejido de PES, espuma PU, película PU |
Modelo | FFP1D |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11826960
|
Sperian™
1005582 |
Media máscara de filtrado de un solo uso |
92.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11801781
|
Sperian™
1005608 |
Media máscara de filtrado para un solo uso, pliegue plano |
48.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Protección aerosoles sólidos y líquidos• Con media junta nasal de estanquidad
• Con válvula expiratoria, el lote
Especificaciones
Sí | |
Sí | |
FFP1D | |
Sí |
Sí | |
Tejido de PES, espuma PU, película PU | |
Alambre galvanizado envuelto en polipropileno |