Learn More
Ferritin, Light Chain Mouse, Clone: FTL/1389, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2512-MSM4-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920068
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Ferritin, Light Chain
Cytoplasmic
FTL/1389
Unconjugated
NP_000137
Mouse
19-25kDa
Protein A/G Purified
RUO
2512
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
FTL
Recombinant human FTL protein fragment (aa 38-165)
HepG2, HeLa, HL-60 or 293T cells. Pancreas, Liver, Cerebellum or Testis.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.