missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferritin, Light Chain Mouse, Clone: FTL/1389, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 510.00€

Especificaciones

Antígeno Ferritin, Light Chain
Clon FTL/1389
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15920068
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
2512-MSM4-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15910068
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
2512-MSM4-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Ferritin, Light Chain
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
2512
Recombinant human FTL protein fragment (aa 38-165)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
19-25kDa
FTL/1389
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_000137
FTL
IgG1
Protein A/G Purified
Cytoplasmic
HepG2, HeLa, HL-60 or 293T cells. Pancreas, Liver, Cerebellum or Testis.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications