Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Taq, recombinante (5 U/μl)
Optimice la PCR rutinaria con esta DNA polimerasa altamente termoestable.
Marca: Thermo Scientific™ EP0403
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Optimice la PCR rutinaria con esta ADN polimerasa altamente termoestable.
La ADN polimerasa Thermo Scientific ™ Taq es una ADN polimerasa con elevada termoestabilidad de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La enzima cataliza la síntesis 5’ → 3’ del ADN, no presenta acción exonucleasa 3’ → 5’ (corrección) detectable y posee una baja actividad exonucleasa 5’ → 3’. Además, la ADN polimerasa Taq muestra actividad desoxinucleotidil transferasa, que suele dar lugar a la incorporación de adeninas adicionales en el extremo 3' de los productos de PCR. La ADN polimerasa recombinante Taq es ideal para la PCR estándar de plantillas de 5 kb o más cortos.
PCR Master Mix es una solución concentrada 2X de Taq ADN polimerasa, dNTPs y todos los componentes necesarios para una PCR, salvo la plantilla de ADN y los cebadores. Esta fórmula mezclada previamente ahorra tiempo y reduce contaminaciones, ya que se reduce el número de pasos de pipeteo durante la configuración de una PCR. La mezcla se optimiza para obtener una PCR eficiente y reproducible.
Características destacadas
- Termoestable – la vida media es superior a 40 min a 95°C
- Genera productos de PCR con salientes de 3'-dA
- Se suministra con dos tampones – tampón de Taq 10X con KCl y tampón de Taq 10X con (NH4)2SO4. Este último permite llevar a cabo la PCR con una amplia gama de concentraciones de magnesio y disminuye el cebado inespecífico
- Incorpora nucleótidos modificados (p. ej., biotina, digoxigenina, nucleótidos marcados con fluorescencia)
Especificaciones
2 x 1.25 ml de tampón Taq 10X con (NH4)2SO2, 2 x 1.25 ml de tampón Taq 10X con KCl 25 y 2 x 1.25 mM de MgCl2 | |
100 unidades | |
La vida media es más de 40 min a 95 °C |
ADN polimerasa Taq (recombinante); 1 U/μL | |
Standard PCR, DNA Sequencing |
En determinados países, el empleo de este producto está cubierto por patentes. La adquisición del producto en tales países incluye una licencia limitada e intransferible para el empleo por parte del comprador de la cantidad de producto estipulada con fines de investigación privada.