Description
Optimice la PCR rutinaria con esta ADN polimerasa altamente termoestable.
La ADN polimerasa Thermo Scientific ™ Taq es una ADN polimerasa con elevada termoestabilidad de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La enzima cataliza la síntesis 5’ → 3’ del ADN, no presenta acción exonucleasa 3’ → 5’ (corrección) detectable y posee una baja actividad exonucleasa 5’ → 3’. Además, la ADN polimerasa Taq muestra actividad desoxinucleotidil transferasa, que suele dar lugar a la incorporación de adeninas adicionales en el extremo 3' de los productos de PCR. La ADN polimerasa recombinante Taq es ideal para la PCR estándar de plantillas de 5 kb o más cortos.
PCR Master Mix es una solución concentrada 2X de Taq ADN polimerasa, dNTPs y todos los componentes necesarios para una PCR, salvo la plantilla de ADN y los cebadores. Esta fórmula mezclada previamente ahorra tiempo y reduce contaminaciones, ya que se reduce el número de pasos de pipeteo durante la configuración de una PCR. La mezcla se optimiza para obtener una PCR eficiente y reproducible.
Características destacadas
- Termoestable_ la vida media es superior a 40 min a 95 °C
- Genera productos de PCR con salientes de 3'-dA
- Se suministra con dos tampones: tampón de Taq 10X con KCl y tampón de Taq 10X con (NH4)2SO4. Este último permite llevar a cabo la PCR con una amplia gama de concentraciones de magnesio y disminuye el cebado inespecífico
- Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con biotina, digoxigenina y fluorescencia)
Specifications
Specifications
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 20 μl de ADN de polimerasa Taq (5 U/μl) • 0,6 ml de tampón Taq 10X con KCl • 0,6 ml de tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 • 0,6 ml de 25 mM de MgCl2 Almacenar a -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de producto | ADN polimerasa Taq (recombinante) (5 U/μl) |
| Cantidad | 100 unidades |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 1 X |
| Show More |