Learn More
Invitrogen™ FER Recombinant Human Protein
FER is a member of the FPS/FES family of non-receptor tyrosine kinases.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005237 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formulación | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton™ X-100, 2mM DTT and 50% glycerol |
Peso molecular | 60.3kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15458563
|
Invitrogen™
PR7343A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10452523
|
Invitrogen™
PV4076 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FER regulates cell-cell adhesion and mediates signaling from the cell surface to the cytoskeleton via growth factor receptors.
Especificaciones
NP_005237 | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton™ X-100, 2mM DTT and 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Catalytic | |
FER Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
60.3kDa | |
RUO - research use only | |
FER, TYK3 | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |