Learn More
FCER1A Armenian Hamster, PE, Clone: 42795, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB91-PE-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902638
  • 212.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
FCER1A
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCER1A
Protein A/G Purified
RUO
2205
IgG
Flow Cytometry
42795
PE
NP_001992
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.