missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCER1A Armenian Hamster, PE, Clone: 42795, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
98.45€ - 212.00€
Especificaciones
Antígeno | FCER1A |
---|---|
Clon | 42795 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912638
|
EnquireBio
QAB91-PE-25UG |
25 μg |
98.45€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902638
|
EnquireBio
QAB91-PE-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
FCER1A | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
2205 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
42795 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001992 | |
FCER1A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |