Learn More
FASTKD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | FASTKD2 |
---|---|
Concentración | 0.41 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16897354
|
Proteintech
17464-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16887354
|
Proteintech
17464-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that is localized in the mitochondrial inner compartment and that may play a role in mitochondrial apoptosis. Nonsense mutations have been reported to result in cytochrome c oxidase deficiency.Especificaciones
FASTKD2 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q5M7V7, Q922E6, Q9NYY8 | |
22868, 301463, 75619 | |
FASTKD2 Fusion Protein Ag11314 | |
Primary | |
-20°C | |
FASTKD2 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FAST kinase domains 2, FASTKD2, KIAA0971 | |
Fastkd2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |