Learn More
FASTKD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16897354 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16897354 20 μL 20 microlitros
16887354 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16897354 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 174641AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein that is localized in the mitochondrial inner compartment and that may play a role in mitochondrial apoptosis. Nonsense mutations have been reported to result in cytochrome c oxidase deficiency.
Especificaciones
Antígeno FASTKD2
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FASTKD2
N.º de referencia del gen Q5M7V7, Q922E6, Q9NYY8
Alias de gen FAST kinase domains 2, FASTKD2, KIAA0971
Símbolos de los genes Fastkd2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FASTKD2 Fusion Protein Ag11314
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22868, 301463, 75619
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG