Learn More
FAM131B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26498-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16824945
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FAM131B is a protein coding gene.
Spécification
Spécification
FAM131B
Polyclonal
Unconjugated
FAM131B
FAM131B, KIAA0773, Protein FAM131B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
9715
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86XD5
FAM131B
FAM131B Fusion Protein Ag24143
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions