missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM131B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | FAM131B |
---|---|
Concentración | 0.5 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824945
|
Proteintech
26498-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814945
|
Proteintech
26498-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FAM131B is a protein coding gene.Especificaciones
FAM131B | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86XD5 | |
9715 | |
FAM131B Fusion Protein Ag24143 | |
Primary | |
-20°C | |
FAM131B |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FAM131B, KIAA0773, Protein FAM131B | |
FAM131B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |