Learn More
Logistik Unicorp™ Batas de laboratorio 65 % poliéster/35 % algodón de color blanco Faithful
Protect those working in the lab with a Logistik Unicorp™ Faithful White Color 65% Polyester/35% Cotton Lab Coat. The white coat comes in four unisex sizes, is not CE marked and conforms to Howie report guidelines.
99.15€
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Color White
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tamaño del tórax (métrico) N.º de bolsillos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño del tórax (métrico) N.º de bolsillos Precio Cantidad y disponibilidad  
11909165
Ver documentos Detalles de la promoción
Logistik Unicorp™
CS849WHXL
116 cm 3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Conforms to Howie report guidelines
  • Side fastening
  • Stainless steel stud fastening at wrist
  • Four unisex sizes
  • Polyester cotton;
  • Not CE marked
Especificaciones
Especificaciones
Bata de laboratorio
White