Learn More
Logistik Unicorp™ Batas de laboratorio 65 % poliéster/35 % algodón de color blanco Faithful
Protect those working in the lab with a Logistik Unicorp™ Faithful White Color 65% Polyester/35% Cotton Lab Coat. The white coat comes in four unisex sizes, is not CE marked and conforms to Howie report guidelines.
Marca:  Logistik Unicorp™ CS849WHXL
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11909165
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Conforms to Howie report guidelines
  • Side fastening
  • Stainless steel stud fastening at wrist
  • Four unisex sizes
  • Polyester cotton;
  • Not CE marked
Especificaciones
Especificaciones
Bata de laboratorio
3
Dos bolsillos laterales, parte delantera con corchetes sin níquel con solapa grande, puños con corchetes
White
116 cm
270 g/m2