Learn More
Memmert™ Certificado de calibración de fábrica para 3 temperaturas (37/52/70°C), para Un55Pa
Certificado de calibración Memmert™ con un único punto de medición para tres temperaturas.
Marca: Memmert™ UN55paD00126
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Certificado de calibración de obras para 3 temperaturas: +37 °C, +52 °C, +70 °C
- Certificado de calibración de obras estándar (centro de la cámara del punto de medición) a +80 °C
Especificaciones
Centro de la cámara del punto de medición | |
Certificado de calibración de obras estándar | |
37 °C, 52 °C, 70 °C | |
Certificado para 3 temperaturas |