Learn More
Factor XIIIa Mouse, Clone: F13A1/1448, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2162-MSM2-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929977
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Factor XIIIa
Cytoplasmic and Secreted
F13A1/1448
Unconjugated
NP_000120
Mouse
83kDa
Protein A/G Purified
RUO
2162
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
F13A1
Recombinant fragment of human Factor XIIIa protein (aa46-181)
293T Cells. Placenta.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.