Learn More
Factor XIIIa Mouse, Clone: F13A1/1448, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Factor XIIIa |
---|---|
Clon | F13A1/1448 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919977
|
EnquireBio
2162-MSM2-P0 |
20 μg | |||||||
15929977
|
EnquireBio
2162-MSM2-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Factor XIIIa | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2162 | |
Recombinant fragment of human Factor XIIIa protein (aa46-181) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
83kDa |
F13A1/1448 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_000120 | |
F13A1 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Secreted | |
293T Cells. Placenta. |