Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Factor XIII A Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Factor XIII A Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
137.70€ - 632.00€
Especificaciones
Antígeno | Factor XIII A Ab-1 |
---|---|
Clon | AC-1A1 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12669346
|
Epredia™
MS-1237-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
408.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12649346
|
Epredia™
MS-1237-P |
200μg/mL | 1 mL |
632.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12629356
|
Epredia™
MS-1237-R7 |
— | 7 mL |
380.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12679346
|
Epredia™
MS-1237-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12689346
|
Epredia™
MS-1237-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12659346
|
Epredia™
MS-1237-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Detect factor XIII in both reduced and non-reduced forms. This abtibody does not react with human Factor XIII B-chain or human Factor XII. Factor XIII is a Β-globulin found in plasma and is composed of two subunits. Factor XIII-A is the catalytic subunit and is a dimer of M.W. 160 kDa. Factor XIII is present in plasma as an alpha2Β2 heterodimer (M.W. 320 kDa); whereas in platelets, only the α2 unit exists. Factor XIIIa is a dermal dendrocyte marker and shows variable reaction with these types of tumors. It can be used for histiocytic phenotyping and has been reported to mark capillary hemangiomas and tumors of the central nervous system. Factor XIII has also been used with CD34 to differentiate between dermatofibroma and dermatofibrosarcoma protuberans.Host Species: Mouse
Clone: AC-1A1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein corresponding to A-subunit of coagulation Factor XIII
Molecular Weight: 160 kDa (unreduced dimmer); 80 kDa (reduced monomer)
Positive Control: Recombinant human Factor XIII A-subunit; Capillary hemangioma, dermatofibroma and placenta
Cellular Localization: Cytoplasmic and nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Especificaciones
Factor XIII A Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant protein corresponding to A-subunit of coagulation Factor XIII |
AC-1A1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Hematopoietic | |
Primary |