Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Biotinile aminas de proteínas y maximice la solubilidad de las proteínas con este reactivo de biotinilación de éster de NHS muy largo (56,0 A) que contiene un agente separador pegilado soluble en agua.
Marca: Thermo Scientific™ 21313
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
La NHS-PEG12-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación muy largo, pegilado y soluble en agua para un etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y otras macromoléculas primarias que contienen aminas.
Características destacadas:
- El brazo espaciador de polietilenglicol (PEG) soluble en agua aumenta la solubilidad de la proteína etiquetada.
- Excelente pureza, uniformidad de peso molecular y reactividad a las aminas
- El agente separador largo reduce el impedimento estérico al unirse a moléculas de avidina
Especificaciones
NHS-PEG12-biotina | |
Almacenar desecado a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente | |
Impenetrable en células | |
Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS | |
Biotina | |
Biotinas y análogos |
500 mg | |
EZ-Link™ | |
Amina | |
DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua | |
Extra largo, pegilado |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.