Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Biotinile aminas de proteínas y maximice la solubilidad de las proteínas con este reactivo de biotinilación de éster de NHS muy largo (56,0 A) que contiene un agente separador pegilado soluble en agua.
258.00€ - 1194.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15792029
|
Thermo Scientific™
A35389 |
10 x 1 mg |
258.00€
10 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11801195
|
Thermo Scientific™
21312 |
25 mg |
328.00€
25 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11811195
|
Thermo Scientific™
21313 |
500 mg |
1194.00€
500 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La NHS-PEG12-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación muy largo, pegilado y soluble en agua para un etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y otras macromoléculas primarias que contienen aminas.
Características destacadas:
- El agente separador de polietilenglicol (PEG) soluble en agua aumenta la solubilidad de la proteína etiquetada
- Excelente pureza, uniformidad de peso molecular y reactividad a las aminas
- El agente separador largo reduce el impedimento estérico al unirse a moléculas de avidina
Especificaciones
Biotinas y análogos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.