Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Light Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05432149
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Para la extracción de líquidos con disolventes ligeros específicos
- Con filtro de inserción (porosidad: 0).
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
250 mL | |
Frita P0 | |
NS 45/40 |