Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extractor para disolventes de luz específicos
Código de producto. p-7222481
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10385971 100 mL cada uno
10409752 250 mL cada uno
10624392 500 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10385971
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05432137
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para la extracción de líquidos con disolventes ligeros específicos
  • Con filtro de inserción (porosidad: 0).
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Frita P0
Junta cónica estándar NS 45/40