Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural naranja Extra™ serie 87-955
Permiten una manipulación de alta resistencia cuando la sensibilidad también es necesaria. Los guantes de inmersión de látex de caucho natural de color naranja Ansell Edmont™ Extra™ serie 87-955 ofrecen una resistencia extremadamente alta a numerosas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas.
Marca: Ansell™ 87-955_6.5-7
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- 50% thicker than standard flocklined gloves
- Chlorinated for better grip and increased chemical resistance
- 100% natural rubber with no fillers for excellent resistance to mechanical hazards
- 100% cotton flocking for softness, comfort and increased absorption
- Ideal for chemical processing and preparation and maintenance of plant and heavy equipment
Especificaciones
Rubber Latex | |
Natural Rubber Latex | |
Immersion Gloves | |
87-955 | |
Orange | |
Cotton Flocking | |
Many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats |
Natural Rubber Latex | |
No | |
6.5 to 11 | |
0.75 mm | |
Straight | |
144Pack | |
87-955 |