Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural naranja Extra™ serie 87-955
Código de producto. p-8005269 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
11
7,5
8
9
De 6,5 a 11
Tamaño de la unidad:
12 PR
12 pares
paquete de 144
Código de producto. Tamaño unitSize
12687041 7,5 12 pares
11786564 8 12 PR
11776564 9 12 PR
11716564 10 12 PR
12677041 11 12 PR
15248003 De 6,5 a 11 paquete de 144
6 options
Código de producto. 12687041
Marca: Ansell™ 87955070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permiten una manipulación de alta resistencia cuando la sensibilidad también es necesaria. Los guantes de inmersión de látex de caucho natural de color naranja Ansell Edmont™ Extra™ serie 87-955 ofrecen una resistencia extremadamente alta a numerosas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas.
  • Guantes un 50 % más gruesos que los modelos con forro de borra estándar
  • Clorados para ofrecer un mejor agarre y una mayor resistencia química
  • 100% caucho natural sin rellenos para una excelente resistencia a los peligros mecánicos
  • 100 % borra de algodón para mayor suavidad, comodidad y absorción
  • Ideales para el procesamiento químico y la preparación y mantenimiento de la planta y el equipo pesado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Certificaciones/conformidad EN 374
Material del manguito Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Color Naranja
Latex Free No
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 7,5
Modelo 87-955
Grosor (métrico) 0,75 mm
Guantes con puño de color Naranja
Estilo de puño de los guantes Recto
Material de revestimiento Borra de algodón
Tipo de empaquetado En bolsa
Tipo de Palm Superficie de agarre con rombos invertidos
Cantidad Paquete de 144
Resistente a Muchas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas
Serie 87-955
Longitud (métrico) 325 mm