Learn More
asecos™ extractor
Extractores para el montaje en pared - listo para conectar para un montaje fácil y rápido. Extracción segura de los vapores y gases. Especialmente silencioso, ideal para el uso directo en el entorno de trabajo.
1012.30€ - 1552.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad CE |
---|---|
Material | Acero |
Tipo de producto | Con contacto de interruptor sin tensión. Las unidades de extracción para armarios bajo mesa se diseñaron especialmente para las condiciones de presión y los flujos volumétricos de armarios de almacenamiento de seguridad con un pequeño volumen interno |
Para utilizar con (aplicación) | Módulo de extracción para montaje en pared: listo para conectar, instalación sencilla y rápida |
Incluye | Soporte de instalación, manguera flexible, pinzas de manguera y material de instalación |
Produktcode | Marke | Para utilizar con (equipo) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Para utilizar con (equipo) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13463877
|
asecos™
17177 |
Armarios altos |
1012.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957826
|
asecos™
24732 |
Armarios bajo mesa |
1552.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
Extractores para el montaje en pared - listo para conectar para un montaje fácil y rápido
Extracción segura de los vapores y gases
- Especialmente silencioso, ideal para el uso directo en el entorno de trabajo
- Incluye cable de conexión y enchufe de red
- Tobera de conexión DN 75
- Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4
Con control de flujo
Montaje en pared
- Incluye soporte de fijación, manguera de aspiración flexible, abrazaderas de manguera y material de fijación
Spezifikation
Conformidad CE | |
Con contacto de interruptor sin tensión. Las unidades de extracción para armarios bajo mesa se diseñaron especialmente para las condiciones de presión y los flujos volumétricos de armarios de almacenamiento de seguridad con un pequeño volumen interno | |
Soporte de instalación, manguera flexible, pinzas de manguera y material de instalación | |
12 kg |
Acero | |
Módulo de extracción para montaje en pared: listo para conectar, instalación sencilla y rápida | |
Liso con revestimiento en polvo |