Learn More
asecos™ Unidad de aire de escape
Código de producto. 15957826 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Armarios altos
Armarios bajo mesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15957826 Armarios bajo mesa cada uno
13463877 Armarios altos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15957826 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 24732
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Módulo de extracción para montaje en pared, armarios altos o armarios para debajo de la mesa con monitorización del aire de escape
  • Unidades/módulos de extracción para instalación en armario o montaje en pared – Listo para enchufar, instalación fácil y rápida
  • Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
  • Ruido muy bajo, ideal para instalación directa en el lugar de trabajo
  • Con cable de conexión y cable de alimentación
  • Accesorio de conexión DN 75
  • ATEX conforme: C' II 3/-G Ex c llC T4
  • Con control de extracción de aire
    • Detector de fugas de presión integrado
    • El LED verde se apaga en caso de fallo y el LED rojo se ilumina
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad CE
Fondo exterior (métrico) 200 mm
Descripción Para montaje en pared o armarios bajo mesa con monitorización del aire de escape y con contacto de alarma sin potencial, conformidad con CE: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, a prueba de explosiones, extracción de: Zona EX 2/instalación: fuera de cualquier zona EX
Dimensiones (Pr x An x Al) 200 x 400 x 340 mm
Para utilizar con (aplicación) Módulo de extracción para montaje en pared: listo para conectar, instalación sencilla y rápida
Para utilizar con (equipo) Armarios bajo mesa
Altura exterior (métrico) 340 mm
Incluye Soporte de instalación, manguera flexible, pinzas de manguera y material de instalación
Modelo HF.EA.24139
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 12 kg
Anchura exterior (métrico) 400 mm
Material Acero
Tipo de producto Con contacto de interruptor sin tensión. Las unidades de extracción para armarios bajo mesa se diseñaron especialmente para las condiciones de presión y los flujos volumétricos de armarios de almacenamiento de seguridad con un pequeño volumen interno