Learn More
METTLER TOLEDO™ Balanzas de precisión Excellence XPR, plato de pesaje SmartPan
Ofrece resultados precisos, un rendimiento de pesaje excepcional y cumple los requisitos exigentes de integridad y conformidad de los datos.Las características de garantía de calidad garantizan que los resultados de pesaje sean válidos y cumplan las estrictas normativas.
8665.50€ - 13119.57€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR Part 11 |
---|---|
Tipo de conexión | USB, LAN, RS232 compatible |
Tipo de pantalla | Color Graphic |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15769659
|
METTLER TOLEDO™
30316446 |
XPR303SN | 310 g | 0.001 g |
8665.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15709679
|
METTLER TOLEDO™
30317269 |
XPR4002S | 4,1 kg | 0.01 g |
10791.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15739659
|
METTLER TOLEDO™
30315628 |
XPR404S | 410 g | 0.0001 g |
13119.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Las balanzas XPR ofrecen resultados precisos, un rendimiento de pesaje excepcional y cumplen los requisitos más exigentes de integridad y conformidad de los datos.Las características de garantía de calidad garantizan que los resultados de pesaje siempre sean válidos, lo que le ayudará a cumplir incluso con las normativas más estrictas.LabX guarda automáticamente todos los resultados y la información de procesos de forma segura en una base de datos central.Esto garantiza la trazabilidad y ayuda con el cumplimiento de la norma 21 CFR parte 11 de la FDA.- Tecnología de plato de pesaje SmartPan en balanzas de 0,01 g, 0,001 g y 0,0001 g
- Terminal táctil capacitiva en color de 7 pulg., compatible con guantes
- Almacenamiento de métodos de pesaje (incluidas series y tolerancias de muestras)
- Cuaderno de notas de resultados integrado
- Control de garantía de calidad integrado aprobado por GWP
- Perfiles de tolerancia personalizables
- Función de advertencia de peso mínimo
- Historial de ajustes y pruebas rutinarias
- Balanza preparada StatusLight™
- LevelControl: advertencia de nivel con guía gráfica de nivelación
- Ajuste automático programable de tiempo y temperatura (proFACT)
- Gestión de usuarios, protección mediante contraseña de perfiles individuales
- Registro de historial de cambios
- Fácil conectividad y exportación de datos:4 x USB, 1 LAN, 1 RS232
- Fácil conexión de dispositivos periféricos: impresoras, PC, lectores de códigos de barras, interruptores de pedal y sensores
- Editor de etiquetas integrado, alfanumérico y códigos de barras
- Exportación de datos de procesos y resultados a XML o Excel
- Protección contra sobrecarga integrada
- Materiales resistentes a productos químicos
- Diseñado para una limpieza fácil
Especificaciones
FDA 21 CFR Part 11 | |
USB, LAN, RS232 compatible | |
Color Graphic |