Learn More
METTLER TOLEDO™ Balanzas de precisión Excellence XPR, plato de pesaje SmartPan
Ofrece resultados precisos, un rendimiento de pesaje excepcional y cumple los requisitos exigentes de integridad y conformidad de los datos.Las características de garantía de calidad garantizan que los resultados de pesaje sean válidos y cumplan las estrictas normativas.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30315628
Descripción
Las balanzas XPR ofrecen resultados precisos, un rendimiento de pesaje excepcional y cumplen los requisitos más exigentes de integridad y conformidad de los datos.Las características de garantía de calidad garantizan que los resultados de pesaje siempre sean válidos, lo que le ayudará a cumplir incluso con las normativas más estrictas.LabX guarda automáticamente todos los resultados y la información de procesos de forma segura en una base de datos central.Esto garantiza la trazabilidad y ayuda con el cumplimiento de la norma 21 CFR parte 11 de la FDA.- Tecnología de plato de pesaje SmartPan en balanzas de 0,01 g, 0,001 g y 0,0001 g
- Terminal táctil capacitiva en color de 7 pulg., compatible con guantes
- Almacenamiento de métodos de pesaje (incluidas series y tolerancias de muestras)
- Cuaderno de notas de resultados integrado
- Control de garantía de calidad integrado aprobado por GWP
- Perfiles de tolerancia personalizables
- Función de advertencia de peso mínimo
- Historial de ajustes y pruebas rutinarias
- Balanza preparada StatusLight™
- LevelControl: advertencia de nivel con guía gráfica de nivelación
- Ajuste automático programable de tiempo y temperatura (proFACT)
- Gestión de usuarios, protección mediante contraseña de perfiles individuales
- Registro de historial de cambios
- Fácil conectividad y exportación de datos:4 x USB, 1 LAN, 1 RS232
- Fácil conexión de dispositivos periféricos: impresoras, PC, lectores de códigos de barras, interruptores de pedal y sensores
- Editor de etiquetas integrado, alfanumérico y códigos de barras
- Exportación de datos de procesos y resultados a XML o Excel
- Protección contra sobrecarga integrada
- Materiales resistentes a productos químicos
- Diseñado para una limpieza fácil
Especificaciones
FDA 21 CFRparte 11 | |
410 g | |
0.0001 g |
Compatible con USB, LAN, RS232 | |
Pantalla gráfica en color | |
XPR404S |