Learn More
Abnova™ EWSR1/ATF1 DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FT0022.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
EWS | |
2130;466 | |
100 μl |
Tube | |
Región «breakpoint» del sarcoma de Ewing 1 | |
EWSR1 | |
ADN/ARN | |
Líquido |