Learn More
Abnova™ EWSR1/ATF1 DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Formato | Tube |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
génica | Región «breakpoint» del sarcoma de Ewing 1 |
Alias de gen | EWS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043575
|
Abnova™
FT0022.100UL |
100 μl |
1475.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053575
|
Abnova™
FT0022.200UL |
200 μl |
2430.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
EWS | |
2130;466 | |
Líquido |
Tube | |
Región «breakpoint» del sarcoma de Ewing 1 | |
EWSR1 | |
ADN/ARN |