Learn More
Soluciones y tampones de pH Eutech™, codificados por colores
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.
Marca: Thermo Scientific ECBU4BTC
15.76 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.48000kg
Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales.
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.
Características:
- Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 60 mL, 480 ml o 1 l: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
Códigos de color de tampones:
- Rosa = pH 4,01
- Amarillo = pH 7,00
- Azul = pH 10,01
Especificaciones
Rojo | |
Electrodos y medidores de pH | |
480 mL |
pH 4.01 Buffer, Red | |
4.01 | |
Solución de tampón |