Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 450 Meter
Collecting multi-parameter data is a breeze using Eutech™ PD 450 Meter.
Marca: Thermo Scientific™ ECPDWP45000
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
The Eutech™ PD450 Meter is a multi-parameter meter that measures pH, mV, dissolved oxygen, and temperature. Affordable optical RDO technology reduces maintenance time and costs. The maintenance free optical probe with no electrolyte eliminates the hassle of replacing delicate membranes and salt build up from refillling solutions. You can also easily switch between pH, mV, % saturation and mg/L (ppm) dissolved oxygen – with the press of a button.
Características:
- pH/mV/oxígeno disuelto/temperatura
- Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
- La gran pantalla gráfica retroiluminada proporciona las mediciones con indicación de temperatura.
- Calibre automáticamente hasta 5 puntos con grupos de tampones de USA o NIST (hasta 6 puntos con DIN). La nueva opción manual permite la calibración hasta con 5 estándares de tampón personalizados.
- Reconocimiento automático del tampón: identifica automáticamente el tampón de pH correcto para una calibración rápida.
- Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
- Selección de ºC o ºF: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
- Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
- Almacene hasta 500 conjuntos de datos: sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
- Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
Especificaciones
USB o RS232 | |
± 2 %; ± 0,1 ppm o mg/l hasta 8; ± 0,2 ppm o mg/l por encima de 8 | |
±0,01 | |
2 AA (incluidas) | |
Hasta seis puntos: USA, NIST, DIN o personalizado | |
Solo medidor PD 450: Medidor, dos pilas AA | |
IP 67 | |
±2000 mV | |
0,01 | |
Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados | |
De 0 a 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l | |
0,10 %; 0,1 ppm/mg/l | |
Automático o manual, de -10 a 110 °C | |
0,1 ºC/ºF | |
Medidor: 1 lb, en caja: 1,4 lb |
Opcional | |
± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor | |
100+ h (sin retroiluminación) | |
mV: ±200 mV, DO: Cero y saturación, Temp: Desviación en incrementos de 0,1, ±10 °C o | |
Compensación de presión y salinidad: manual | |
Pantalla LCD personalizada retroiluminada | |
pH, mV, Oxígeno disuelto, Temperatura, mV, Dissolved Oxygen, Temperature | |
Desde -2,00 hasta 16,00 | |
De -10,0 °C a +110,0 °C | |
Almacena hasta 500 conjuntos de datos | |
0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima | |
±0,5 °C, ±0,9 °F | |
De 14,0° a 230,0 °F | |
Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm | |
Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg |