Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 450 Meter
Código de producto. p-7115563
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor con electrodos
Medidor multiparamétrico
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15307073 Medidor multiparamétrico 1 PCS
15327073 Medidor con electrodos cada uno
2 options
Código de producto. 15307073
Marca: Thermo Scientific™ ECPDWP45000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Collecting multi-parameter data is a breeze using Eutech™ PD 450 Meter.
El medidor Eutech™ PD 450 es un medidor multiparamétrico que mide pH, mV, oxígeno disuelto y temperatura. La asequible tecnología RDO óptica reduce el tiempo y los costes de mantenimiento. Con la sonda óptica sin electrolito que no requiere mantenimiento no tendrá que sustituir las delicadas membranas y se acaba con la acumulación de sal de las soluciones de relleno. También puede cambiar fácilmente entre pH, mV, % de saturación y mg/L (ppm) de oxígeno disuelto – con solo pulsar un botón.
Características:
  • pH/mV/oxígeno disuelto/temperatura
  • Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
  • La gran pantalla gráfica retroiluminada proporciona las mediciones con indicación de temperatura.
  • Calibre automáticamente hasta 5 puntos con grupos de tampones de USA o NIST (hasta 6 puntos con DIN). La nueva opción manual permite la calibración hasta con 5 estándares de tampón personalizados.
  • Reconocimiento automático del tampón: identifica automáticamente el tampón de pH correcto para una calibración rápida.
  • Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Selección de ºC o ºF: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
  • Almacene hasta 500 conjuntos de datos: sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
  • Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Opcional
Salidas USB o RS232
Exactitud (DO) ± 2 %; ± 0,1 ppm o mg/l hasta 8; ± 0,2 ppm o mg/l por encima de 8
Exactitud (mV) ± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,01
Duración de la batería 100+ h (sin retroiluminación)
Batería, tipo 2 AA (incluidas)
Calibración mV: ±200 mV, DO: Cero y saturación, Temp: Desviación en incrementos de 0,1, ±10 °C o
Puntos de calibración (pH) Hasta seis puntos: USA, NIST, DIN o personalizado
Compensación Compensación de presión y salinidad: manual
Descripción Solo medidor PD 450: Medidor, dos pilas AA
Tipo de pantalla Pantalla LCD personalizada retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, Oxígeno disuelto, Temperatura, mV, Dissolved Oxygen, Temperature
Intervalo (mV) ± 2000 mV
Intervalo (pH) Desde -2,00 hasta 16,00
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De -10,0 °C a +110,0 °C
Incluye Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados
Memoria Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Tipo de producto Medidor multiparamétrico
Intervalo (OD polarográfica) De 0 a 200 %; de 0 a 20 ppm/mg/l
Resolución (mV) 0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima
Resolución (OD polarográfica) 0,10 %; 0,1 ppm/mg/l
Exactitud de temperatura ±0,5 °C, ±0,9 °F
Compensación de la temperatura Automático o manual, de -10 a 110 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 14,0° a 230,0 °F
Resolución de temperatura 0.1 ºC/ºF
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm
Peso (imperial) Medidor: 1 lb, en caja: 1,4 lb
Peso (métrico) Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg