Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico Eutech™ PC 2700
Descripción
Your all-in-one solution for multi-parameter research work in the lab. The Eutech™ PC 2700 Multi-parameter Meter is accurate, reliable and intuitive with user-friendly functions. Meter comes with a multi-data screen that includes temperature, electrode status, calibration points, date and time along with your desired measurement parameter. PC 2700 measures pH, ORP, ION, Conductivity, TDS, Salinity, or Resistivity. Configuration include 30X427301 RS232 cable, 100/240 VAC power adapter and an integral electrode holder.
Características
- Elija la calibración automática con valores predefinidos para una calibración rápida y sencilla, o bien la calibración manual de varios puntos para una mayor exactitud.
- Fácil estandarización con la función de estandarización automática: puede detectar el valor exacto de la constante de celda de sus electrodos pulsando solo un botón.
- Calibración de hasta 6 puntos con reconocimiento automático de tampón
- Incluye sonda de conductividad de 4 celdas de alto rendimiento.
- Diagnóstico de electrodos rápido y fácil con la visualización eficaz de constantes de celda
- La memoria no volátil admite hasta 500 puntos de datos con sello de fecha y hora para el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio.
- RS232 bidireccional para facilitar la transferencia de datos al ordenador
- Alarma de «calibración necesaria»: olvídese de calibraciones desfasadas
- Función de registro automático para un cómodo control continuo
- Alertas de alarma de límite cuando la lectura está fuera de rango
- Protección por contraseña para la configuración y la calibración
Aplicaciones
- Análisis de la calidad del agua
- Control de acabados metálicos
- Soluciones
- Agua de torres de refrigeración
- Soluciones de mojado para impresión
- Agua de calderas
- Salmueras
- Lodos de perforación
- Tanques de enjuague
- Estanques
- Control de la contaminación
- Sistemas de recirculación
- agua residual
- Sistemas de procesos industriales
- Uso general en laboratorios
- Valoración
- Control de calidad
- Estudios ecológicos
- Procesamiento de alimentos
Especificaciones
Especificaciones del producto: Descripción
pH
- Intervalo: pH de -2,000 a 20,000
- Resolución: 0,1/0,01/0,001 pH
- Exactitud: ± 0,002 pH + 1 LSD
- Cal. Puntos: Hasta 6 preconfigurados o 5 personalizados
- Conjuntos de tampones: USA, NIST, DIN, Usuario 1, Usuario 2, Personalizada
ORP
- Intervalo: ± 2000,0 mV
- Rango de RmV: ± 2000,0 mV
- Resolución: 0,1 mV
- Exactitud: ± 0,2mV
ION
- Concentración: De 0,001 a 19999 ppm (±2000 mV)
- Resolución: 2 o 3 dígitos
- Exactitud: 0,5 % de la escala completa (monovalente); 1 % de la escala completa (divalente)
- Cal. Puntos: De 2 a 8
Conductividad
- Intervalo: De 0,050 μS a 500,0 mS
- Resolución: 0,01 / 0,1 μS; 0,001 / 0,01 / 0,1 mS
- Exactitud: ±1 % de la escala completa
- Cal. Puntos: Hasta 5
- Constante de celda: Desde 0,010 hasta 10,000
SDT
- Rango (según el factor TDS): De 0,050 ppm a 500 ppt (con factor TDS 1,00)
- Resolución: 0,01 / 0,1 ppm; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
- Exactitud: ±1 % de la escala completa
- Cal. Puntos: Hasta 5
Salinidad
- Intervalo: De 0,0 a 80,0 ppt
- Resolución: 0,01 / 0,1 ppm; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
- Exactitud: ±1 % de la escala completa
Resistividad
- Intervalo: De 2,000 ohmios a 20,0 mohmios
- Resolución: 0,01 / 0,1 ohmios; 0,001 / 0,1 kohmios; 0,01 mohmios
- Exactitud: ±1 % de la escala completa
máx.
- Rango (metro): De 0,0 a 100,0 °C / de 32,0 a 212,0 °F
- Resolución: 0,1 °C / 0,1 °F
- Exactitud: ± 0,3 °C / ± 0,5 °F
- Coeficiente (por °C): Lineal & puro; de 0,000 a 10,000 %
- Normalización: De 15,0 a 30,0 °C
- Compensación: ATC / mTC
- Requisitos de alimentación: Adaptador de CC de 9 V, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
Especificaciones
Especificaciones
Salidas | RS232 |
Descripción | Medidor Eutech PC 2700 con electrodo de pH (ECFG73711B), electrodo de conductividad (CONSEN921D), sonda ATC (PH5TEMB1P), soporte para electrodos integrado y adaptador de 1/24 VCA, cable RS232 y solución de recarga de electrodo de pH |
Measurement Modes | pH, Conductividad, Conductivity |
Intervalo (conductividad) | De 0,050 µS a 500 mS |
Intervalo (pH) | Desde -2,000 hasta 20,000 |
Intervalo (resistividad) | De 2 Ω a 20 mΩ |
Intervalo (salinidad) | de 0 a 80 ppt |
Intervalo (TDS) | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,001 ppt, 0,01 ppt, 0,1 ppt |
Resolución (pH) | 0,1, 0,01, 0,001 |
Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C a 100°C |