Learn More
Solución de calibración Eutech™ KCl
Para la calibración los estándares de conductividad, elija entre nuestros estándares de conductividad, calibraciones y soluciones disponibles de Eutech™
Marca: Thermo Scientific Eutech 01X608401
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
Las soluciones de calibración Eutech™ KCl se utilizan para calibrar sondas de conductividad para una medición precisa.Obtenga mediciones de conductividad rápidas y precisas con sondas y medidores de conductividad Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en escuelas.
Características:
- Envasada en frascos de plástico duraderos de 60 ml o 480 ml
- Economía y comodidad de uso
Especificaciones
12.88 mS/cm KCl Calibration Solution | |
Solución de calibración | |
12.88 mS/cm |
60 mL | |
Medidores de conductividad y electrodos |