Learn More
Solución de calibración Eutech™ KCl
Para la calibración los estándares de conductividad, elija entre nuestros estándares de conductividad, calibraciones y soluciones disponibles de Eutech™
10.00€ - 22.58€
Especificaciones
Tipo de solución | Calibration Solution |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Conductivity Meters and Electrodes |
Código de producto | Marca | Conductividad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conductividad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15223657
|
Thermo Scientific Eutech
01X609201 |
84 μS/cm | 60 mL |
10.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12703626
|
Thermo Scientific Eutech
01X211217 |
100 μS/cm | 480 mL |
16.50€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17266033
|
Thermo Scientific Eutech
01X608301 |
1413 μS/cm | 60 mL |
10.20€
60 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15386487
|
Thermo Scientific Eutech
01X211214 |
2764 μS/cm | 480 mL |
16.50€
480 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15488972
|
Thermo Scientific Eutech
01X211210 |
12.88 mS/cm | 480 mL |
16.50€
480 ml |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17276033
|
Thermo Scientific Eutech
01X608401 |
12.88 mS/cm | 60 mL |
10.10€
60 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10018182
|
Thermo Scientific Eutech
01X211210 |
12.88 mS/cm | 480 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12753626
|
Thermo Scientific Eutech
01X211219 |
500 μS/cm | 480 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10775193
|
Thermo Scientific Eutech
01X211207 |
1413 μS/cm | 480 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10602614
|
Thermo Scientific Eutech
01X211244 |
111.8 mS/cm | 480 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Las soluciones de calibración Eutech™ KCl se utilizan para calibrar sondas de conductividad para una medición precisa.Obtenga mediciones de conductividad rápidas y precisas con sondas y medidores de conductividad Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en escuelas.
Características:
- Envasada en frascos de plástico duraderos de 60 ml o 480 ml
- Economía y comodidad de uso
Especificaciones
Calibration Solution | |
Conductivity Meters and Electrodes |