Learn More
Solución de calibración Eutech™ KCl
Para la calibración los estándares de conductividad, elija entre nuestros estándares de conductividad, calibraciones y soluciones disponibles de Eutech™
Marca:  Thermo Scientific Eutech 01X608301
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17266033
  • 10.20€ / 60 ml
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las soluciones de calibración Eutech™ KCl se utilizan para calibrar sondas de conductividad para una medición precisa.Obtenga mediciones de conductividad rápidas y precisas con sondas y medidores de conductividad Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en escuelas.
Características:
  • Envasada en frascos de plástico duraderos de 60 ml o 480 ml
  • Economía y comodidad de uso
Especificaciones
Especificaciones
1413 μS/cm KCl Calibration Solution
Solución de calibración
1413 μS/cm
60 mL
Medidores de conductividad y electrodos